Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga graderade glasflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16104567 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Förslutningsfoder:
Gummi
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningsfoder unitSize
16104567 PTFE/polyetenskum Paket med 12
16114567 Massa/vinyl Paket med 12
16164647 Gummi -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16104567
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
USP Typ III genomskinlig fransk fyrkantig flaska med gradering och en mängd olika kapsyler
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
Höjd (metrisk) med stängning 205 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 202 mm
Produkttyp Fyrkantig glasflaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm