Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga graderade glasflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förslutningsfoder:
Gummi
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 205 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 12 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 58-400 |
| Visa mer |