Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga graderade glasflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144768 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förslutningsfoder:
Gummi
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 16104567
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
USP Typ III genomskinlig fransk fyrkantig flaska med gradering och en mängd olika kapsyler
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
Höjd (metrisk) med stängning 205 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 202 mm
Produkttyp Fyrkantig glasflaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm