Läs mer
Fisherbrand™ Klara franska fyrkantiga graderade glasflaskor, ingen förslutning ingår
Produktkod. 16124497 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
950 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16124497 950 mL
1 options
Produktkod. 16124497
Beräknad leverans: 08-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara franska fyrkantiga graderade glasflaskor, utan stängning ingår är gjorda av USP typ III soda-kalkglas med formgjutna graderingar. Idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov. Fyrkantig form maximerar lagringsutrymmet. Säljs utan stängning.
  • Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion
  • Formgjutna graderingar för enkel volymmätning
  • Fyrkantig form maximerar lagringsutrymmet och minskar valsning
  • Idealiskt för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover
  • Säljs utan stängning — och är kompatibel med olika korpsstorlekar och material
  • Finns i bulkförpackningar utan kapsyler
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Höjd (metrisk) med stängning 205 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg EJ TILLÄMPLIGT
Halsfinish 58-400
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 202 mm
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Franska torget
Produkttyp Fyrkantig glasflaska