Läs mer
Fisherbrand™ Klara alfaflaskor av glas
Produktkod. 15373408 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Kvantitet:
127 förpackning
156 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 127
Paket med 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
15373408 60 mL 127 förpackning Paket med 127
15363408 30 mL 156 förpackning Paket med 156
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15373408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av typ 3 glas med en snatterisk skruvad topp. Fisherbrand™ Klara alfaflaskor av glas används främst i farmakologiska och laboratorieprocedurer.
  • Lättvikt
  • Klart glas
  • Skruvad topp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 127 förpackning
Höjd (metrisk) 94 mm
Diameter (metrisk) 38.6 mm