Läs mer
Fisherbrand™ Klara alfaflaskor av glas
Produktkod. p-6962047 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Kvantitet:
127 förpackning
156 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 127
Paket med 156
Produktkod. 15363408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av typ 3 glas med en snatterisk skruvad topp. Fisherbrand™ Klara alfaflaskor av glas används främst i farmakologiska och laboratorieprocedurer.
  • Lättvikt
  • Klart glas
  • Skruvad topp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 156 förpackning
Höjd (metrisk) 67 mm
Diameter (metrisk) 35 mm