Läs mer
Gravis Klara glasflaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Beskrivning
- Sirapsflaska
- Klart glas med skruvgänga
- Stängning ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskans yta | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,2 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 28 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 67 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Nej |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |