Läs mer
Azpack™ Klarglassalvburkar med svart urea skruvlock
Produktkod. 11368033
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
10/R3
38/R3
51/R3
58/R3
83/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 11368033
Brand: Azpack™ 11368033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. Azpack™ Klarglassalvburkar med svart urea-skruvlock kan användas för att lagra krämer, pulver och vätskor.
  • Soda lime glasflaska
  • Extra vid hals
  • Inkluderar PVDC-fodrad skruvkork med trämassa
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Extra bred
Höjd (metrisk) 35.3 mm
Förslutningsfoder Trämassabelagd PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 41.7 mm
Förslutningstyp Skruvlock