Läs mer
Azpack™ Flaskor med extra bred hals i klarglas med skruvlock i polypropen
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
38/R3
51/R3
58/R3
83/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Soda lime glasflaska
- Extra vid hals
- Inkluderar ofodrad polypropenlock
- Vit lock är idealiskt för användning med tuschpenna
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 20/PK |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Extra bred |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 58/R3 |
| Visa mer |