Läs mer
Azpack™ Klart glas Winchester-flaskor med smal hals med konfodrade kapsyler av polyeten
Produktkod. 12377098
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20/R3
28/R3
31/R6
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12377098 250 mL 28/R3 Paket med 20
12347098 15 mL 20/R3 Paket med 40
12357098 30 mL 20/R3 Paket med 40
12367098 100 mL 28/R3 Paket med 20
12387098 500 mL 31/R6 Paket med 10
12397098 1000 mL 31/R6 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12377098 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12377098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    460.05 SEK / Paket med 20
    Save 67.95 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera och förvara kemikalier och läkemedel. Azpack™ Winchesterflaskor med smal hals i klarglas med konfodrade kapsyler av polyeten är gjorda av kraftigt sodalimeglas.
  • Vit flinta typ III soda lime glas
  • Kraftigt, tjockt glas med korta, böjda axlar
  • Inkluderar monterade svarta urealock med konfoder av polyeten
  • Kepsar bildar en exceptionellt tät försegling
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 20/PK
Bredd (metrisk) 29.5mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 143 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 28/R3
Förslutningstyp Skruvlock