Läs mer
Azpack™ Genomskinligt glas med bred hals pulverflaskor med svarta urea skruvlock
Beskrivning
- Tillverkad av klart soda lime glas
- Inkluderar svart urea-skruvlock
- Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 40/PK |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred, gängad |
| Höjd (metrisk) | 97 mm |
| Förslutningsfoder | Trämassabelagd PVDC |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?