Läs mer
Azpack™ Genomskinligt glas med bred hals pulverflaskor med svarta urea skruvlock
Produktkod. 12377128
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12377128 30 mL 33/R3 Paket med 40
11307024 15 mL 28/R3 Paket med 40
11338023 60 mL 38/R3 Paket med 40
11337024 120 mL 38/R3 Paket med 40
11347024 180 mL 48/R3 Paket med 20
11357024 250 mL 48/R3 Paket med 20
11348023 500 mL 58/R3 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12377128 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12377128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 SEK
    482.38 SEK / Paket med 40
    Save 92.62 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll, dispensera och förvara pulver och vätskor utan svårighet. Azpack™ Genomskinliga glaspulverflaskor med bred hals och svarta urea-skruvlock har en PVDC-fodrad kapsyl med trämassa.
  • Tillverkad av klart soda lime glas
  • Inkluderar svart urea-skruvlock
  • Förslutning fodrad med trämassafaced steran (PVDC)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred, gängad
Höjd (metrisk) 59.5 mm
Förslutningsfoder Trämassabelagd PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 33/R3
Diameter (metrisk) 39.7 mm
Förslutningstyp Skruvlock