Läs mer
Azpack™ Genomskinligt glas med bred hals pulverflaskor med svarta urea skruvlock
Produktkod. p-8001920
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 11307024
Brand: Azpack™ BTF600010M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fyll, dispensera och förvara pulver och vätskor utan svårighet. Azpack™ Genomskinliga glaspulverflaskor med bred hals och svarta urea-skruvlock har en PVDC-fodrad kapsyl med trämassa.
  • Constructed of clear soda lime glass
  • Includes black urea screw cap closure
  • Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Clear
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Black
Förslutning ingår Yes
Mun Wide, Threaded
Höjd (metrisk) 55 mm
Förslutningsfoder Wood Pulp-faced PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 28/R3
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Screw Cap