Läs mer
Azpack™ Klarglas pulverflaskor med bred hals och vita ofodrade lock av polypropen
Produktkod. 12367138
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12367138 120 mL 38/R3 Paket med 40
11389543 15 mL 28/R3 Paket med 40
12347138 30 mL 33/R3 Paket med 40
12357138 60 mL 38/R3 Paket med 40
11526903 180 mL 48/R3 Paket med 20
12387138 250 mL 48/R3 Paket med 20
11546903 500 mL 58/R3 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12367138 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12367138
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda, dispensera och förvara pulver och vätskor utan svårighet. Azpack™ Genomskinliga glaspulverflaskor med bred hals och vita ofodrade kapsyler av polypropen kan märkas för identifiering av flaskans innehåll.
  • Vit flinta, Typ III Soda lime glasflaska
  • Bred hals med böjd, kort axel
  • Inkluderar en monterad ofodrad polypropenlock
  • Vit keps är idealisk för märkning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/PK
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 97 mm
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 54 mm
Förslutningstyp Skruvlock