Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Klart |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 38-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |