Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 58-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Förslutningsfoder | Massa/plåtfolie |
| Visa mer |