Läs mer
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Klara graderade glasflaskor med svarta fenolkapslar
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
- Graderat i både milliliter och uns för noggrann mätning
- Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion, idealisk för allmän förvaring
- Bredmunnsdesign underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
- Lätt axeldesign underlättar gjutning och hantering
- Svarta fenolkapslar ingår; tillgängliga med olika lock liner-alternativ
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 85 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 38-400 |
| Show More |