Läs mer
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Klara graderade glasflaskor med svarta fenolkapslar
Produktkod. 16124387 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Massa/plåtfolie
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16124387 30 mL Kona av polyeten -
16184517 60 mL Massa/plåtfolie -
16104397 60 mL Gummi Paket med 48
16194387 60 mL Kona av polyeten Paket med 288
16114397 120 mL Gummi -
16194517 120 mL Massa/plåtfolie -
16124397 240 mL Gummi -
16184507 480 mL Massa/plåtfolie -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Codice prodotto. 16124387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.50 SEK
    1682.28 SEK / Paket med 48
    Save 218.22 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Klara graderade glasflaskor med svarta fenolkapslar är tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas och har en bred öppning för enkel borttagning av innehållet, med graderingar i både ml och uns för noggrann mätning.
  • Graderat i både milliliter och uns för noggrann mätning
  • Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion, idealisk för allmän förvaring
  • Bredmunnsdesign underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
  • Lätt axeldesign underlättar gjutning och hantering
  • Svarta fenolkapslar ingår; tillgängliga med olika lock liner-alternativ
Specifica
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 71 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 68 mm
Förslutningsfoder Kona av polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Produkttyp Graderad flaska