Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med svarta fenollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16194517 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Massa/plåtfolie
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16194517 120 mL Massa/plåtfolie -
16124387 30 mL Kona av polyeten -
16184517 60 mL Massa/plåtfolie -
16104397 60 mL Gummi Paket med 48
16194387 60 mL Kona av polyeten Paket med 288
16114397 120 mL Gummi -
16124397 240 mL Gummi -
16184507 480 mL Massa/plåtfolie -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16194517
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med bred mun för enkel borttagning av innehåll med graderingar i ml och uns
  • Graderad i både milliliter och uns
  • Klara glasflaskor är designade med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Bred mun underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 35 mm
Höjd (metrisk) med stängning 105 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 48-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Produkttyp Graderad flaska
Förslutningsfoder Massa/plåtfolie
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm