Läs mer
FISHERBRAND™ Klara graderade glasflaskor med vit polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 71 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 33-400 |
| Visa mer |