Läs mer
FISHERBRAND™ Klara graderade glasflaskor med vit polypropenlock
Produktkod. 16184377 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16184377 60 mL -
16174377 30 mL -
16194377 120 mL -
16104387 240 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16184377
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vit polypropenlock har en bred mun för att enkelt ta bort innehållet.
  • Graderad i både milliliter och uns
  • Klara glasflaskor är designade med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Bred mun underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 48
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 83 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Round
Produkttyp Graderad flaska