Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vit polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16194377 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16194377 120 mL -
16174377 30 mL -
16184377 60 mL -
16104387 240 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16194377
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vit polypropenlock har en bred mun för att enkelt ta bort innehållet.
  • Graderad i både milliliter och uns
  • Klara glasflaskor är designade med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Bred mun underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 35 mm
Höjd (metrisk) med stängning 105 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 48-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Produkttyp Graderad flaska