Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Kvantitet:
24
48
96
144
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 71 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 33-400 |
| Visa mer |