Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 57 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 148 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 70-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |