Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16114387 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16114387 480 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16144387 30 mL Massa/vinyl -
16154387 60 mL Massa/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16114387
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med bred mun för enkel borttagning av innehåll med graderingar i ml och uns
  • Graderad i både milliliter och uns
  • Klara glasflaskor är designade med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Bred mun underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 57 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 70-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 145 mm
Produkttyp Graderad flaska
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm