Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16144387 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16144387 30 mL Massa/vinyl -
16154387 60 mL Massa/vinyl -
16114387 480 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16144387
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa USP Typ III soda-lime glas med bred mun för enkel borttagning av innehåll med graderingar i ml och uns
  • Graderad i både milliliter och uns
  • Klara glasflaskor är designade med en lätt axel för enkel hällning och hantering
  • Bred mun underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Höjd (metrisk) med stängning 71 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 432
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 33-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Graderad flaska
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm