Läs mer
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Klara graderade glasflaskor med vita polypropenkapsyler
Produktkod. 16154387 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Förpackningsstorlek
16154387 60 mL Massa/vinyl -
16144387 30 mL Massa/vinyl -
16114387 480 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16154387
Beräknad leverans: 29-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara graderade glasflaskor med vita polypropenkapslar är tillverkade av USP typ III soda-kalkglas med bred öppning för enkel borttagning av innehållet. Graderade i både ml och uns, med en lätt axel för enkel hällning och hantering.
  • Graderat i både milliliter och uns för noggrann mätning
  • Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion möjliggör enkel visning av innehållet
  • Bredmunnsdesign underlättar enkel blandning, hantering och överföring av innehåll
  • Lätt axeldesign underlättar gjutning och hantering
  • Vita polypropenkapslar inkluderade; finns med valfritt stängningsliner
  • Uppfyller krav enligt USP typ III och ASTM E438, typ II
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Höjd (metrisk) med stängning 85 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 288
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 83 mm
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Rund
Produkttyp Graderad flaska