Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor utan kapsyler
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (engelska):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 48
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 432 |
| Halsfinish | 33-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |