Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klara PET flaskor med bred munn och vita proppropenkapsyler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 25 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 295 mm |
| Material | PET |
| Kvantitet | 48 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 38-400 |
| Visa mer |