Läs mer
Fisherbrand™ Rensa PET Packningsflaskor med bred mun med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Förslutningsfoder:
PTFE/polyetenskum
Polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 209 mm |
| Material | PET |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 33-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |