Läs mer
Fisherbrand™ Rensa PET Packningsflaskor med bred mun med vita polypropenlock
Produktkod. 16194457 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Förslutningsfoder:
PTFE/polyetenskum
Polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Produktkod. 16194457
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designen maximerar lagringsutrymmet. Bred mun idealisk för fasta ämnen
  • Tydlig och transparent för enkel providentifiering
  • PET är stress- och slagtålig
  • Ger en bra sprit- och lösningsmedelsbarriär
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 41 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 32 mm
Höjd (metrisk) med stängning 114 mm
Material PET
Kvantitet 48
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 45-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 111 mm
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 45-400 mm
Diameter (metrisk) 64 mm