Läs mer
Fisherbrand™ Rensa PET Packningsflaskor med bred mun med vita polypropenlock
Produktkod. 16438135 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Förslutningsfoder:
PTFE/polyetenskum
Polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Produktkod. 16438135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designen maximerar lagringsutrymmet. Bred mun idealisk för fasta ämnen
  • Tydlig och transparent för enkel providentifiering
  • PET är stress- och slagtålig
  • Ger en bra sprit- och lösningsmedelsbarriär
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Höjd (metrisk) med stängning 95 mm
Material PET
Kvantitet 576
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 92 mm
Produkttyp Packerflaska med bred mun
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 49 mm