Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Klar polystyren Roto-Flo Flödesindikator
För användning med 3/16 till 1/4 tum. ID Slang. Bel Art™ Klar polystyren Roto-Flo Flödesindikator inkluderar färgade skovelhjul.
309.99 SEK - 314.56 SEK
Specifikationer
Typ Roto-Flo Flödesindikator
Flödeshastighetsområde 0,5 till 10 LPM
För användning med (applikation) Visuell indikation på vatten-, luft- eller gasflöde när skovelhjulet börjar snurra
Längd (metrisk) 51 mm
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Färg Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10092293
Visa dokument
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0002
Rött
309.99 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-10-2025
Lägg i varukorgen
11382234
Visa dokument
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0001
Blått
314.56 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Snabbflödesvisualisering
  • Ljust färgad spinnhjulsindikator
  • Enkel installation
  • Minsta flöde: 0,5L/min
  • Maxflöde: 10L/min
  • Inre flödeskanaldiameter är 5 mm, skovelhjulsskal är 25 mm, total längd är 51 mm
  • Maximalt rekommenderat tryck: 10psi
  • Ej för användning med frätande kemikalier eller vätskor med temperaturer över 64 °C
Specifikationer
Specifikationer
Roto-Flo Flödesindikator
0,5 till 10 LPM
Visuell indikation på vatten-, luft- eller gasflöde när skovelhjulet börjar snurra
51 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Scienceware™ Klar polystyren Roto-Flo Flödesindikator