Läs mer
Glassco Genomskinlig reagensflaska, skruvlock
Produktkod. 32108082
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
32108082 250 mL
32108081 100 mL
32108077 500 mL
32108079 1 L
32108085 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 32108082 Supplier Glassco Supplier No. EU274.202.02
I lager
Add to basket
Add to basket
Reagensflaska med proppropenskruvlock och gjutring uppfyller DIN/ISO 4796-standarderna.
  • Genomskinliga reagensflaskor med GL-45 skruvlock och hällring.
  • Kapaciteten varierar från 100 ml till 2 l.
  • Tillverkad av 3,3 Boro-glas.
  • Uppfyller DIN/ISO 4796-standarder.
  • Autoklavbar propylpropenskruvlock.
  • Droppfri hällring av polypropen.
  • Tydlig skala, examen och stort markeringsområde.
  • Flaskor är autoklavbara och kan steriliseras.
  • Tål höga temperaturer.
  • Mycket motståndskraftig mot kemikalier och hög mekanisk styrka.
  • Utskriven med en retrace-kod.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Inkluderar Tryckt med Retrace-kod
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 138 mm
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 70 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad DIN/ISO 4796
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Reagensflaska