Läs mer
Glassco Genomskinlig reagensflaska, skruvlock
Beskrivning
- Genomskinliga reagensflaskor med GL-45 skruvlock och hällring.
- Kapaciteten varierar från 100 ml till 2 l.
- Tillverkad av 3,3 Boro-glas.
- Uppfyller DIN/ISO 4796-standarder.
- Autoklavbar propylpropenskruvlock.
- Droppfri hällring av polypropen.
- Tydlig skala, examen och stort markeringsområde.
- Flaskor är autoklavbara och kan steriliseras.
- Tål höga temperaturer.
- Mycket motståndskraftig mot kemikalier och hög mekanisk styrka.
- Utskriven med en retrace-kod.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Färg | Klart |
| Inkluderar | Tryckt med Retrace-kod |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Visa mer |