Läs mer
Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, klar
Produktkod. 12890874 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12890874 30 mL Paket med 40
12800884 60 mL Paket med 40
12810884 100 mL Paket med 20
12820884 150 mL Paket med 20
12840884 300 mL Paket med 20
12860884 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12890874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 SEK
    250.48 SEK / Paket med 40
    Save 6.52 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, klar i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Sabotagesäker vistop-stängning med polykonfoder
  • ISO auktoriserad
  • Klart soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Fyll volymintervall 37mL
Material Soda Lime Glas
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40/Pk
Skruvmaterial Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Liner material EPE
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 67 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Förslutningsfoder Polypropen/SOR
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 35 mm