Läs mer
Azpack™ Genomskinlig lutande axel platta glasflaskor med svart urea skruvlock
Produktkod. 12387088
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
24/R3
28/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12387088 500 mL 28/R3 Paket med 20
12347088 100 mL 24/R3 Paket med 20
12357088 150 mL 24/R3 Paket med 20
12367088 200 mL 28/R3 Paket med 20
12377088 300 mL 28/R3 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12387088 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12387088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 SEK
    723.82 SEK / Paket med 20
    Save 366.18 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av sodakalkglas av typ III för hållbarhet och hållbarhet. Azpack™ Genomskinliga lutande axelflaskor av glas med svart urea-skruvlock används huvudsakligen för dispensering av läkemedel och läkemedel.
  • White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
  • Includes black urea screw cap
  • Cap is lined with wood pulp-faced steran (PVDC)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 20/PK
Bredd (metrisk) 91mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 203.4 mm
Förslutningsfoder Trämassabelagd PVDC
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 28/R3
Förslutningstyp Skruvlock