Läs mer
Azpack™ Genomskinlig lutande axel platta glasflaskor med svart urea skruvlock
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
24/R3
28/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Vit flinta, sodalimeglas typ III med platta sidor och sluttande skuldror
- Inkluderar svart urea skruvlock
- Kepsen är fodrad med trämassa-faced steran (PVDC)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 20/PK |
| Bredd (metrisk) | 52mm |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal, gängad |
| Höjd (metrisk) | 143 mm |
| Förslutningsfoder | Trämassabelagd PVDC |
| Visa mer |