Läs mer
Azpack™ Klar lutande skuldra Platta glasflaskor med vit polypropen ofodrad skruvlock
Produktkod. 12317088
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
24/R3
28/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12317088 200 mL 28/R3 Paket med 20
12397078 100 mL 24/R3 Paket med 20
12307088 150 mL 24/R3 Paket med 20
12327088 300 mL 28/R3 Paket med 20
12337088 500 mL 28/R3 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12317088 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12317088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    515.10 SEK / Paket med 20
    Save 74.90 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av sodakalkglas av typ III för hållbarhet och hållbarhet. Azpack™ Klara, lutande axlar, platta glasflaskor med vita ofodrade skruvlock av polypropen används huvudsakligen för att dispensera läkemedel och läkemedel.
  • Vit flinta, sodalimeglas typ III med platta sidor och sluttande skuldror
  • Inkluderar ofodrad vit polypropenskruvlock
  • Vit lock är idealiskt för att markera flaskans innehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 20/PK.
Bredd (metrisk) 64.3mm
Stängningsfärg Vitt
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 175.7 mm
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28/R3
Förslutningstyp Skruvlock