Läs mer
Azpack™ Klar lutande skuldra Platta glasflaskor med vit polypropen ofodrad skruvlock
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
24/R3
28/R3
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Vit flinta, sodalimeglas typ III med platta sidor och sluttande skuldror
- Inkluderar ofodrad vit polypropenskruvlock
- Vit lock är idealiskt för att markera flaskans innehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 20/PK. |
| Bredd (metrisk) | 51.9mm |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Mun | Smal, gängad |
| Höjd (metrisk) | 143.2 mm |
| Förslutningsfoder | Ofodrad |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |