Läs mer
Fisherbrand™ Klar Soda Lime glasflaska med monterad stängning
Produktkod. 12800894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12800894 100 mL Paket med 20
12880884 30 mL Paket med 40
12890884 60 mL Paket med 40
12820894 150 mL Paket med 20
12830894 250 mL Paket med 20
12840894 300 mL Paket med 20
12850894 500 mL Paket med 10
12860894 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12800894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    131.30 SEK / Paket med 20
    Save 3.70 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, klar i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Sabotagesäker vistop-stängning med polykonfoder
  • ISO auktoriserad
  • Klart soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 46.1 mm
Material Glas (typ 3)
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 20 förpackning
Kvantitet 20 st
Stängningsfärg Vitt
Liner material LDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 104.8 mm
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 46.1 mm
Förslutningstyp Saneringssäker Vistop
Form Rund
Produkttyp Laboratorieflaska