Läs mer
Fisherbrand™ Klar Soda Lime glasflaska med monterad stängning
Produktkod. 12820894 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 12820894
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, klar i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Tamper evident vistop closure with polycone liner
  • ISO certified
  • Clear soda lime glass
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Clear
Diameter (metrisk) Inre 51.6 mm
Material Glass (Type 3)
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 20Pack
Kvantitet 20 Pack
Stängningsfärg White
Liner material LDPE
Förslutning ingår Yes
Form Round
Höjd (metrisk) 122.8 mm
Produkttyp Bottle
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 51.6 mm
Förslutningstyp Tamper-evident Vistop