Läs mer
Fisherbrand™ Klar Soda Lime glasflaska med monterad stängning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Inre | 62 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Hals-ID (metrisk) | 28mm |
| Antal per förpackning | 20 förpackning |
| Kvantitet | 20 st |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | LDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |