Läs mer
Fisherbrand™ Klar Soda Lime glasflaska med monterad stängning
Produktkod. 12890884 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 12890884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Soda lime glasflaska med 28 mm monterad förslutning, klar i laboratoriet för att lagra och manipulera laboratoriemedia för experiment.
  • Sabotagesäker vistop-stängning med polykonfoder
  • ISO auktoriserad
  • Klart soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 38.6 mm
Material Glas (typ 3)
Hals-ID (metrisk) 28mm
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 förpackning
Stängningsfärg Vitt
Liner material LDPE
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 94 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 38.6 mm
Förslutningstyp Saneringssäker Vistop