Läs mer
Fisherbrand™ Klara fyrkantiga tablettflaskor med svart Phenolic PolyCone-lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 89 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 144 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 33-400 |
| Visa mer |