Läs mer
FISHERBRAND™ Klara standardglasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Produktkod. 16104407 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Packungsgröße:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Packungsgröße
16104407 120 mL Massa/vinyl Paket med 24
16134437 120 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16114517 240 mL Massa/vinyl Paket med 24
16154437 240 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16124437 480 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16124517 480 mL Massa/vinyl Paket med 24
16104517 950 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16144517 950 mL Massa/vinyl -
16144437 1920 mL PTFE/polyetenskum Paket med 6
16114437 3840 mL PTFE/polyetenskum Paket med 4
16134517 3810 mL Massa/vinyl Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Catalog No. 16104407
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klara Standard Wide Mouth Glasflaskor med vita polypropenkapsyler är tillverkade av klart, typ III soda-kalkglas och är idealiska för allmän, små till stora volymer i läkemedel, kemiska, miljö- och livsmedelsapplikationer.
  • Har en bred öppning för enkel överföring av innehållet
  • Tillverkad av klart, typ III soda-kalkglas (flintglas)
  • Idealiskt för allmän, liten till stor volymlagring
  • Användningsområden inkluderar läkemedels-, kemiska, miljö- och livsmedelsförpackning och lagring
  • Finns med vita polypropenkapslar i ett val av olika typer av liner
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 35 mm
Höjd (metrisk) med stängning 89 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 24
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 48-400
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 86 mm
Förslutningsfoder Massa/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Produkttyp Standard flaska med bred mun
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.