Läs mer
FISHERBRAND™ Klara standardglasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Har en bred öppning för enkel överföring av innehållet
- Tillverkad av klart, typ III soda-kalkglas (flintglas)
- Idealiskt för allmän, liten till stor volymlagring
- Användningsområden inkluderar läkemedels-, kemiska, miljö- och livsmedelsförpackning och lagring
- Finns med vita polypropenkapslar i ett val av olika typer av liner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 112 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 58-400 |
| Visa mer |