Läs mer
Fisherbrand™ Klara standardglasflaskor med bred mun och vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16144437 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16144437 1920 mL PTFE/polyetenskum Paket med 6
16104407 120 mL Massa/vinyl Paket med 24
16134437 120 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16114517 240 mL Massa/vinyl Paket med 24
16154437 240 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16124437 480 mL PTFE/polyetenskum Paket med 24
16124517 480 mL Massa/vinyl Paket med 24
16104517 950 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16144517 950 mL Massa/vinyl -
16114437 3840 mL PTFE/polyetenskum Paket med 4
16134517 3810 mL Massa/vinyl Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16144437
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klart soda-limeglas av typ III, idealiskt för allmän förvaring av små till stora volymer
  • Har en bred munöppning för enkel överföring av innehåll
  • Tillämpningar inkluderar läkemedels-, kemikalie-, miljö- och livsmedelsförpackning och lagring
  • Tillverkad av klart flintglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1920 mL
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 79 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 70 mm
Höjd (metrisk) med stängning 217 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 6
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 83-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 214 mm
Produkttyp Standard flaska med bred mun
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83-400 mm
Diameter (metrisk) 108 mm