Läs mer
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilter
Produktkod. 10137554 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Combi Filter - Fukt, Kolväten
Combi Filter - Fukt, syre
Fuktfilter
Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten - han förbehandlats för GC/MS
Kolvätefilter
Syrefilter
Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten
Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten - Förkonditionerat för GC/MS
Volym (metrisk):
0,1 g H2O , 100 ml O2 , 0,07 g HC (som n-butan)
10 g H2O , 1,5 LO 2
10 g H 2 O, 18 g HC (som n-butan)
21 g H2O
3 LO 2
36 g (som n-butan)
6 g H 2 O, 1 LO 2 , 12 g HC (som n-butan)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10137554 Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten - Förkonditionerat för GC/MS 6 g H 2 O, 1 LO 2 , 12 g HC (som n-butan) Varje
10573605 Fuktfilter 21 g H2O Varje
10425923 Syrefilter 3 LO 2 Varje
10088902 Kolvätefilter 36 g (som n-butan) Varje
10203323 Combi Filter - Fukt, syre 10 g H2O , 1,5 LO 2 Varje
10213183 Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten 6 g H 2 O, 1 LO 2 , 12 g HC (som n-butan) Varje
10301465 Indikerar trippelfilter - fukt, syre, kolväten - han förbehandlats för GC/MS 0,1 g H2O , 100 ml O2 , 0,07 g HC (som n-butan) Varje
10342825 Combi Filter - Fukt, Kolväten 10 g H 2 O, 18 g HC (som n-butan) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10137554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180806
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Eliminera kontaminering från din gaskälla för optimal GC-prestanda med den lättanvända Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilter.
Eliminera kontaminering och optimera GC-prestanda med Thermo Scientific™ Click-On™ Inline gasfilter. Detta filtreringssystem säkerställer hög renhet (99,9999 % eller 6,0 grader) utgående gas för tillförlitlig analys. Återanvändbara ändkopplingar som innehåller nålventiler förblir installerade under filterbyten, vilket förhindrar kontaminering och minskar kostnaden för ren gas. Lätt att använda, Click-On Inline gasfilter möjliggör snabb, verktygsfri byte och förhindrar överdragning av kopplingar.
Ytterligare produktinformation
  • Filter tillgängliga för att ta bort syre, fukt eller kolväten
  • Combi filter för att ta bort syre och fukt eller fukt och kolväten
  • Trippelfilter för att ta bort syre, fukt och kolväten
  • TUEV godkänd
  • Maxtryck 11bar (160psi)
  • Maxflöde 25L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Han
Volym (metrisk) 6 g H 2 O, 1 LO 2 , 12 g HC (som n-butan)
Beskrivning För gas: Han
För användning med (applikation) GC/LC
Typ Trippelfilter - Fukt, syre, kolväten - Förkonditionerat för GC/MS
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.