Learn More
CLK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen CLK1
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16879974
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20439-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16869974
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20439-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
This gene encodes a member of the CDC2-like (or LAMMER) family of dual specificity protein kinases. In the nucleus, the encoded protein phosphorylates serine/arginine-rich proteins involved in pre-mRNA processing, releasing them into the nucleoplasm. The choice of splice sites during pre-mRNA processing may be regulated by the concentration of transacting factors, including serine/arginine rich proteins. Therefore, the encoded protein may play an indirect role in governing splice site selection.
Especificaciones
Especificaciones
CLK1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P22518, P49759
1195, 12747, 301434
CLK1 Fusion Protein Ag14214
Primary
-20°C
CLK1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC like kinase 1, CLK, CLK/STY, CLK1, STY
CLK1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
CLK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado